Learn More
Proteintech™ Kit ELISA JNK humain
ELISA sandwich en phase solide pour la détermination quantitative de JNK dans des échantillons d’origine humaine et de souris
Marque: Proteintech™ KE00072-96T
Description
- Pour tester les lysats cellulaires
- JNK (MAPK8, protéine kinase activée par mitogène 8, PRKM8, SAPK1, SAPK1C) appartient à la sous-famille MAP kinase
- Activée par double phosphorylation au motif Thru-Pro-Tyr pendant la réponse à la lumière UV
- Fonctionne comme phosphorylate c-Jun aux sites de régulation de la sérine N-terminale de Ser-63 et Ser-73, cartographiant dans le domaine de transactivation
- L’activité de JNK est anormalement élevée dans le cas de l’obésité
- L’absence de JNK entraîne une diminution de l’adiposité, une amélioration significative de la sensibilité à l’insuline et une amélioration de la capacité de signalisation des récepteurs de l’insuline dans deux modèles d’obésité chez la souris (ob/ob)
- Médiateur de l’obésité et de la résistance à l’insuline et cible potentielle pour les produits thérapeutiques
Procédé :
- Anticorps spécifiques au JNK pré-enduits sur des micropuits
- Protéine JNK dans les échantillons capturée par l’anticorps enduit après incubation
- Après un lavage extensif, un autre anticorps spécifique à JNK est ajouté pour détecter la protéine JNK capturée
- Pour le développement du signal, un anticorps conjugué à la peroxydase de raifort (HRP) est ajouté, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB)
- Solution contenant de l’acide sulfurique utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs
- Proportionnel à la quantité de protéines liées, mesurable à 450 nm avec longueur d’onde de correction réglée à 630 nm
Spécification
NP_001265476 | |
0,1 ng/ml | |
ELISA sandwich, double anticorps | |
plasma, Sérum | |
Humaine | |
Humaine | |
<10% | |
Glace bleue | |
3,5 heures |
1,56 à 100 ng/ml | |
ISO 13485 | |
Kit ELISA enduit | |
DAB | |
5599 | |
Solide | |
<10% | |
-20°C à +4°C | |
P45983 |
Sécurité et traitement
- 96TEST Human JNK ELISA Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.