Learn More
Eppendorf™ Cuves Vis
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Type:
Cuve visible macro
Cuve visible semi-micro
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Deux tailles de cuves différentes (semi-micro et macro) pour une grande variété de volumes et d’applications
- Cuves jetables en plastique transparent avec une transmission légère de 300 nm à 900 nm
Spécification
Spécification
| Type | Cuve visible macro |
| Matériau | Plastique |