Learn More
Plum™ Crème pour la peau Plutect Dual
Crème pour soins de la peau à utiliser avant et pendant le travail avec des procédés de travail alternés impliquant des substances à base d’eau et autres substances. Peut également être appliqué en tant que crème reconstituante pour la peau après le travail.
Marque:  Plum™ P2503
Code produit. 15721137
  • 167.00€ / 8 pièces
Expédition estimée: 22-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Protection efficace par rapport aux substances à base d’eau et autres substances
  • Sans parfum, sans colorant et sans parabène
  • Résistante à 20 des 20 substances du test Suskind/Vinqueur de test BUS 2007
  • Rapidement absorbée facilite le nettoyage de la peau
  • La vaseline et l’oxyde de zinc assurent la protection de la peau et réduisent l’irritation de la peau
  • Spécification
    Spécification
    Crème pour soins de la peau
    Sachet dans une boîte
    0,7 L
    Distributeur MP2000
    8 Paquets
    Nom du produit
    Plum™ Crème pour la peau Plutect Dual > Conditionnement : 8 sachet dans une boîte de 0,7 litre