Learn More
Emma Safety Footwear Bottes Galus S3 Duo Bond
Isolées en peau de mouton haut de gamme, il n’y a pas de chaussures plus chaudes que le modèle Galus à porter dans les conditions les plus froides.
Marque: Emma Safety Footwear MM58086642
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Des bottes de qualité.
- Même à l’âge de la high-tech, les synthétiques haute performance, parfois des matériaux de la nature, restent la meilleure solution. C’est pourquoi nous avons isolé le modèle Galus à l’aide d’une peau de mouton de qualité. Il n’y a pas de chaussures plus chaudes à porter dans les conditions les plus froides. Si la température augmente soudainement jusqu’à 300 degrés à l’extérieur, il est rassurant de savoir que la semelle extérieure en caoutchouc nitrile ne génèrera rien.
- Industries :
- Industrie chimique
- Construction et technologie
- Chaussures de sécurité
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
Spécification
ISO 20345:2011 | |
Noir | |
Peau de mouton | |
42 | |
Caoutchouc en nitrile | |
Extra large | |
Bottes de sécurité |
Fermeture à glissière | |
Industrie chimique, construction et technologie | |
Cuir | |
GripForce™ Duo | |
Acier | |
S3 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
CE_17522476.pdf
Taille: 355.7 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Emma Safety Footwear Bottes Galus S3 Duo Bond > Bottes de sécurité ; Taille : 42
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu