Learn More
Thermo Scientific™ Plaques et modules avec surfaces de fixation covalente, 400 μl, plaque rigide blanche
Réduisez la quantité de réactifs utilisés dans le laboratoire en utilisant ces plaques et modules avec surfaces de liaison covalentes.
487.83€ - 1094.04€
Spécification
Matériau | Polystyrène |
---|---|
Nbre par carton | 30 |
Nb par paquet | 5 |
Blocage de la plaque | Non spécifié |
Molécule cible | peptides |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) de travail | Type de produit | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) de travail | Type de produit | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10316872
![]() |
Thermo Scientific™
436006 |
Transparent | 100 μl | Microplaque | Fixation covalente |
889.00€
30 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10432612
|
Thermo Scientific™
436007 |
Blanc | 100 μl | Plaque solide à 96 puits | Fixation covalente |
970.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10052232
![]() |
Thermo Scientific™
436008 |
Noir | 100 μl | Microplaque | Amine |
990.00€
30 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10062242
|
Thermo Scientific™
436009 |
Clear | 50 μl | Solid plate 384-Well | Amine | N/A | N/A | N/A | |||||
10029152
|
Thermo Scientific™
436012 |
Black | 50 μl | Solid plate 384-Well | Amine | N/A | N/A | N/A | |||||
10432802
![]() |
Thermo Scientific™
436013 |
Transparent | 100 μl | Microplaque | Amine |
773.00€
30 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10646083
![]() |
Thermo Scientific™
436023 |
Transparent | 100 μl | Microplaque | Amine |
773.00€
30 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10499762
|
Thermo Scientific™
478042 |
Transparent | 100 μl | Module solide F8 (x12) sur cadre | Fixation covalente |
487.83€
30 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Réduisez la quantité de réactifs utilisés dans le laboratoire grâce aux plaques et modules Thermo Scientific™ avec surfaces de liaison covalentes.
Surfaces covalentes (Thermo Scientific™ CovaLink™ et Immobilizer Amino)
- Écoulement minimum
- Supportent le lavage vigoureux
- Revêtement avec de faibles quantités de réactif possible
- Contrôle de l’orientation
Garantie : 90 jours
Spécification
Polystyrène | |
5 | |
peptides |
30 | |
Non spécifié |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Immobilizer est une marque commerciale d’Exiqon A/S, Vedbæk, Danemark. Le produit est fabriqué sous licence Exiqon A/S et couvert par EP 08 20483, une demande étrangère et des brevets.