Learn More
Thermo Scientific™ Plaques et modules avec surfaces de fixation covalente, 400 μl, plaque rigide blanche
Description
Réduisez la quantité de réactifs utilisés dans le laboratoire grâce aux plaques et modules Thermo Scientific™ avec surfaces de liaison covalentes.
Surfaces covalentes (Thermo Scientific™ CovaLink™ et Immobilizer Amino)
- Écoulement minimum
- Supportent le lavage vigoureux
- Revêtement avec de faibles quantités de réactif possible
- Contrôle de l’orientation
Garantie : 90 jours
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Array | 16 x 24 |
| Conditionnement | 30 Cases, 5 Pk. |
| Type de liaison | Covalent |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Plaque solide à 384 puits |
| Matériau | Polystyrene |
| Volume (métrique) du puits | 120 μl |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Immobilizer est une marque commerciale d’Exiqon A/S, Vedbæk, Danemark. Le produit est fabriqué sous licence Exiqon A/S et couvert par EP 08 20483, une demande étrangère et des brevets.