Learn More
Thermo Scientific™ Plaques et modules avec surfaces de fixation covalente, 400 μl, plaque rigide blanche
Plaques et modules Thermo Scientific™ avec surfaces à liaison covalente
Marque: Thermo Scientific™ 436023
Description
Réduisez la quantité de réactifs utilisée en laboratoire avec les plaques et modules Thermo Scientific™ avec surfaces à liaison covalente.
Surfaces covalentes (Thermo Scientific™ CovaLink™ et Immobilizer Amino)
- Lixiviation minimale
- Résiste à un lavage vigoureux
- Il est possible de faire un revêtement avec des quantités inférieures de réactif
- Contrôle de l’orientation
Immobilizer est une marque commerciale de Exiqon A/S, Vedbaek, Danemark. Ce produit est fabriqué sous licence de Exiqon A/S et protégé par EP 08 20483 et des applications et brevets étrangers.
Spécification
Barrettes sécables | |
30 boîtes | |
Transparent | |
PS | |
100 μl | |
Amine | |
Rond | |
5 | |
peptides |
Colorimétrique | |
Covalent | |
Microplaque | |
350 μl | |
Non stérile | |
350 μl | |
30 | |
Non spécifié |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Immobilizer est une marque commerciale d’Exiqon A/S, Vedbæk, Danemark. Le produit est fabriqué sous licence Exiqon A/S et couvert par EP 08 20483, une demande étrangère et des brevets.