Learn More
Thermo Scientific™ Plaques et modules avec surfaces de fixation covalente, 400 μl, plaque rigide blanche
Code produit. 10062242
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Transparent
Volume (métrique) de travail:
50 μl
100 μl
Type de produit:
Microplaque
Module solide F8 (x12) sur cadre
Plaque solide à 384 puits
Plaque solide à 96 puits
Traitement de surface:
Amine
Fixation covalente
Conditionnement:
30 pièces
Code produit. 10062242
Marque: Thermo Scientific™ 436009
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réduisez la quantité de réactifs utilisés dans le laboratoire en utilisant ces plaques et modules avec surfaces de liaison covalentes.
Réduisez la quantité de réactifs utilisés dans le laboratoire grâce aux plaques et modules Thermo Scientific™ avec surfaces de liaison covalentes.
Surfaces covalentes (Thermo Scientific CovaLink™ et Immobilizer Amino)
  • Écoulement minimum
  • Supportent le lavage vigoureux
  • Revêtement avec de faibles quantités de réactif possible
  • Contrôle de l’orientation
Immobilizer est une marque commerciale d’Exiqon A/S, Vedbaek, Danemark. Le produit est fabriqué sous licence d’Exiqon A/S et est couvert par EP 08 20483, une demande étrangère et des brevets.
Garantie : 90 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Méthode de détection Colorimétrique
Array 16 x 24
Conditionnement 30 boîtes
Type de liaison Covalent
Couleur Transparent
Type de produit Plaque solide à 384 puits
Matériau Polystyrene
Volume (métrique) du puits 120 μl
Nbre de puits 384
Volume (métrique) de travail 50 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Amine
Volume total (métrique) du puits 120 μl
Type de puits Flat Bottom (F-well)
Nbre par carton 30
Nb par paquet 5
Blocage de la plaque Non spécifié
Quantité 30/Cs.
Molécule cible peptides
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Immobilizer est une marque commerciale d’Exiqon A/S, Vedbæk, Danemark. Le produit est fabriqué sous licence Exiqon A/S et couvert par EP 08 20483, une demande étrangère et des brevets.