Learn More
RUBIS Brucelles entièrement en plastique
Brucelles tout plastique - PBTP
Encompass_Preferred
7.88€ - 8.72€
Spécification
Longueur (impériale) 4.72 in.
Matériau Plastique PBT
Type de produit Pinces
Quantité (nbre par cas) 1 par unité
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Type de pointe Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de pointe Prix Quantité et disponibilité  
11799594
Encompass_Preferred
Afficher les documents
RUBIS
K6
Pointe crochet
8.72€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11779594
Encompass_Preferred
Afficher les documents
RUBIS
KR
Pointe longue N/A N/A N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11759594
Encompass_Preferred
Afficher les documents
RUBIS
K7
Pointue fine
8.72€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11729614
Encompass_Preferred
Afficher les documents
RUBIS
K35A
Pointe plate
7.88€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11709614
Encompass_Preferred
Afficher les documents
RUBIS
K2A
Round, Flat
8.72€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 05-06-2025
Description
  • Plastique PBT
  • Évite les rayures sur les composants délicats
  • Facile à utiliser
  • Haute précision
  • 100 % fabriqué en Suisse
Spécification
Spécification
4.72 in.
Plastique PBT
Pinces
1 par unité
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
RUBIS Brucelles entièrement en plastique