Learn More
RUBIS Brucelles entièrement en plastique
Code produit. 11729614
Encompass_Preferred
Click to view available options
Type de pointe:
Pointe crochet
Pointe longue
Pointe plate
Pointue fine
Ronde, plate
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11729614
Marque: RUBIS K35A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Brucelles tout plastique - PBTP
  • Plastique PBT
  • Évite les rayures sur les composants délicats
  • Facile à utiliser
  • Haute précision
  • 100 % fabriqué en Suisse
Spécification
Type de pointe Pointe plate
Longueur (impériale) 4.72 in.
Matériau Plastique PBT
Longueur (métrique) 120 mm
Type de produit Pinces
Quantité (nbre par cas) 1 par unité
Type Pinces
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.