missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RUBIS Brucelles entièrement en plastique
Click to view available options
Type de pointe:
Pointe crochet
Pointe longue
Pointe plate
Pointue fine
Ronde, plate
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Plastique PBT
- Évite les rayures sur les composants délicats
- Facile à utiliser
- Haute précision
- 100 % fabriqué en Suisse
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Pointue fine |
| Longueur (impériale) | 4.72 in. |
| Matériau | Plastique PBT |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Type de produit | Pinces |
| Quantité (nbre par cas) | 1 par unité |
| Type | Pinces |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu