Learn More
Fisherbrand™ Plaques en verre ordinaires avec espaceurs liés
Accessoire à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse verticale OmniPAGE mini.
Marque:  Fisherbrand™ VS10PGS0.75
Code produit. 11867643
  • 21.40€ / 2 pièces
Expédition estimée: 02-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Accessoire à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse verticale OmniPage Mini
Spécification
Spécification
Plaque en verre uni
100 x 100 mm
Espaceurs liés de 0,75 mm
Vidéos
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
    Nom du produit
    Fisherbrand™ Plaques en verre ordinaires avec espaceurs liés >