Learn More
BRAND™ Plateau pour pipettes
Organisateur de tiroirs
Marque: BRAND™ 768515
45.35 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
PVC | |
355 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
11Heures
6Minutes
32Secondes
23
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Plateau pour pipettes > Dimensions (L x l) : 355 x 300 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu