Learn More
Falcon™ Contrôleur de pipettes, version standard
GREENER_CHOICE
Contrôleur de pipettes léger, ergonomique et motorisé conçu pour une utilisation avec des pipettes sérologiques en verre et en plastique avec des volumes de 0,5 à 100 ml.
Marque:  Falcon™ 357469
321.24 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24073" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16329656
  • 373.18€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Les commutateurs idéalement placés changent rapidement les modes de fonctionnement et les vitesses pour traiter différents volumes de liquide et viscosités.
  • La vitesse d’aspiration et de distribution est contrôlée par les gâchettes à doigt
  • Quand les batteries sont complètement chargées, elles assurent jusqu’à 8 heures d’ utilisation continue.
  • Le grand écran LCD indique clairement l’état de la batterie, le mode de pipettage et la vitesse.
  • Des filtres supplémentaires sont disponibles en tant qu’accessoires standard
  • Les filtres, le support pour pipettes et l’embout nasal sont autoclavables
  • La conception ergonomique offre un confort exceptionnel
  • Accès rapide au compartiment des piles
  • Entretien facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Remplacement suggéré pour 357470
1
Sérologiques
LCD
Pipettes sérologiques en verre et en plastique avec un volume de 0,5 à 100 ml
Version standard
Falcon
0,5 à 100 ml
Filtres en polytétrafluoroéthylène hydrophobe (PTFE) de 0,2 μm (2) et 0,45 μm (2)
Support de charge à 2 positions, alimentation universelle, (4) filtres, (3) piles
Nom du produit
Falcon™ Contrôleur de pipettes, version standard > Version standard