Learn More
Eppendorf™ Easypet™ 3
Découvrez une nouvelle dimension du pipetage électronique grâce à ce contrôleur de pipette. Eppendorf Easypet™ 3 offre un réglage pratique et intuitif de la vitesse. Sa conception ergonomique permet d’effectuer un pipetage sans fatigue.
Marque: Eppendorf™ 4430000018
557.99 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Léger et bien équilibré
- Les LED rétroéclairées et vives fournissent un retour visuel sur l'autonomie restante de la batterie
- La batterie rechargeable au lithium-polymère offre une longue durée de fonctionnement sans fil
- Il est possible de l’utiliser pendant le chargement
- Adaptateur autoclavables pour pipettes pour applications stériles
- Libération rapide du cône d'aspiration pour faciliter l'échange des filtres à membrane
Spécification
Lithium-ion | |
Pipette électronique | |
Membrane |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
Manipulez avec précision
Économisez jusqu’à 92 % sur les équipements de manipulation des liquidesCode promotionnel: 24150Expire: 2025-03-14
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%