Learn More
Gilson™ Pipettes multicanaux PIPETMAN™ L
Améliorées par rapport aux légendaires PIPETMAN™ Classic avec un nouveau corps conçu pour un plus grand confort et un mécanisme de blocage du volume dernier cri pour une précision optimale.
Marque: Gilson™ FA10039
722.98 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
Confort optimisé
- L’un des modèles les plus confortables de la gamme Gilson
- Poids et forme de la poignée idéaux
- Le réglage naturel de la pipette permet une prise en main confortable pour rendre le pipetage moins fatiguant
- Dispose d’un nouvel ensemble de piston avec des ressorts plus réactifs afin de réduire les forces de pipetage et le risque de microtraumatismes répétés
- Éjecteur de pointe réglable pour la main droite ou gauche, selon ce qui le plus confortable
Sécurité et précision optimisées
- Le blocage du volume empêche tout changement accidentel de volume pendant les cycles de pipetage, qui pourrait modifier l’exactitude et la précision des résultats
- Le système de blocage breveté déconnecte complètement la tige de commande du compteur pendant le pipetage
- Une fois le volume bloqué en place, il ne peut pas être modifié accidentellement, afin d’empêcher tout écart accidentel de volume pendant le pipetage
- Les modèles à volume variable sont entièrement autoclavables pour minimiser la contamination croisée
- Aucun démontage nécessaire, pour un confort maximal
Traçabilité optimisée
- Possède un code-barres d’identification D pour une traçabilité aisée
- Particulièrement adapté pour une meilleure conformité aux BPL
- Le bouton-poussoir à code couleur correspond aux couleurs des kits de pointes Gilson PIPETMAN™
- À l’aide d’un scanner universel, téléchargez la référence du produit, la date de fabrication et le numéro de série
Spécification
Autoclavable | |
8 | |
Déplacement d'air manuel | |
Éjecteur en métal |
Pipetman™ L | |
Pipetman L | |
100 à 1200 μl |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31