Learn More
Gilson™ Pipettes multicanaux PIPETMAN™ L
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Nombre de canaux:
8
12
Conditionnement:
1 pièce
Description
Confort optimisé
- L’un des modèles les plus confortables de la gamme Gilson
- Poids et forme de la poignée idéaux
- Le réglage naturel de la pipette permet une prise en main confortable pour rendre le pipetage moins fatiguant
- Dispose d’un nouvel ensemble de piston avec des ressorts plus réactifs afin de réduire les forces de pipetage et le risque de microtraumatismes répétés
- Éjecteur de pointe réglable pour la main droite ou gauche, selon ce qui le plus confortable
Sécurité et précision optimisées
- Le blocage du volume empêche tout changement accidentel de volume pendant les cycles de pipetage, qui pourrait modifier l’exactitude et la précision des résultats
- Le système de blocage breveté déconnecte complètement la tige de commande du compteur pendant le pipetage
- Une fois le volume bloqué en place, il ne peut pas être modifié accidentellement, afin d’empêcher tout écart accidentel de volume pendant le pipetage
- Les modèles à volume variable sont entièrement autoclavables pour minimiser la contamination croisée
- Aucun démontage nécessaire, pour un confort maximal
Traçabilité optimisée
- Possède un code-barres d’identification D pour une traçabilité aisée
- Particulièrement adapté pour une meilleure conformité aux BPL
- Le bouton-poussoir à code couleur correspond aux couleurs des kits de pointes Gilson PIPETMAN™
- À l’aide d’un scanner universel, téléchargez la référence du produit, la date de fabrication et le numéro de série
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | PIPETMAN DIAMOND Tips D1200, DF1200ST |
| Espacement de cônes réglable | No |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blue |
| Vitesse de distribution | Manual |
| Jetable | Reusable |
| À utiliser avec | Pipette Tip 500 to 5000 μL |
| Type à poignée | Ergonomic |
| Matériau | Polypropylene, PVDF, PBT |
| Modèle | Pipetman™ L |
| Afficher plus |