Learn More
BRAND™ Cônes de pipette, 2 à 200 μl : à rétention standard
Fabrication avec du polypropylène de haute pureté sans oléamide et diHEMDA. Pointes de pipettes, de 2 à 200 μl : Résolution standard à paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes. Marques graduées à 20 et 100 μl pour une évaluation rapide du volume.
Marque: BRAND™ 732028
19.34 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
- Non stériles
- L’ensemble des emballages non ouverts sont exempts d’ADN, de RNase, d’ATP et d’endotoxines
- Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
- Graduations à 20 et 100 μl pour un contrôle rapide du volume
- En vrac ou sous forme de racks empilables écologiques et pratiques
- Les pointes en vrac sont de couleur jaune
- Les pointes en rack sont incolores et placés dans un plateau pour pointes de couleur jaune
Spécification
2 à 200 mu;l | |
Jaune | |
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines | |
Universal | |
Jaune | |
Polypropylène |
Non stérile | |
Autoclavable | |
En vrac | |
Conditionnées en vrac dans un sachet de 10 000 pièces | |
Oui | |
20, 100 μl |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013582 | Certificat d’analyse | 07/02/2025 | 732028 |
0000011845 | Certificat d’analyse | 29/05/2024 | 732028 |
0000011815 | Certificat d’analyse | 24/05/2024 | 732028 |
0000011657 | Certificat d’analyse | 13/05/2024 | 732028 |
0000011633 | Certificat d’analyse | 13/05/2024 | 732028 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
42Heures
17Minutes
27Secondes
4 -
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
42Heures
17Minutes
27Secondes
4 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
12Heures
17Minutes
27Secondes
4 -
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
25Heures
17Minutes
27Secondes
4Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%