Learn More
Azpack™ Briquet à gaz Piezo
Fonctionne sans silex, carburant, piles ni fils. L’allume-gaz Azpack™ Piezo convient à une utilisation avec tous les gaz combustibles courants.
Marque: Azpack™ 12338617
Description
- Double action 12 000 V
- 225 mm de longueur totale. (poignée de 145 mm et point de 80 mm)
- Toujours prêt à l’emploi
- Fonctionne sans silex, piles, alimentation électrique, résistance ou recharge
- Certifié conforme à la norme ISO UNI EN:9001 – Édition standard 2000
- L’allume-gaz répond aux exigences de compatibilité électromagnétique et a obtenu la certification de marque CE. (Correspondant à la directive 89/336/CEE – D.L. 615/96)
Spécification
Allume-gaz piézoélectrique | |
225 mm | |
1 de chaque |
Tous les gaz combustibles courants | |
Support mural et protecteur combinés |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 13
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Azpack™ Briquet à gaz Piezo > Tension : 12000 V
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu