Learn More
Cole-Parmer™ Briquet de bec Bunsen à étincelles
Utilisez ce briquet à étincelles de sécurité bien conçu pour tous vos besoins d’allumage de brûleur. Le briquet de bec Bunsen à étincelles Cole-Parmer™ utilise un grand silex renouvelable qui produit jusqu’à 1500 allumages.
Marque: Cole-Parmer™ 36136-50
Description
Utilisez ce briquet à étincelles de sécurité bien conçu pour tous vos besoins d’allumage du brûleur. Le briquet à brûleur Bunsen à étincelles Cole-Parmer™ utilise un grand silex renouvelable qui produit jusqu’à 1 500 allumages.
- La hotte spéciale protège le silex.
- La poche à gaz se forme sous la hotte, garantissant un éclairage instantané.
- Le briquet intègre de nouveaux silex renouvelables et plus grands qui produisent jusqu’à 1500 allumages.
Spécification
Briquet à étincelles à gaz | |
(5) silex | |
1 de chaque |