Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur en acier inoxydable, pour UF75, 15 mm
Bacs de récupération inférieurs non perforés fabriqués en acier inoxydable.
Brand: Memmert™ UF75B04358
Description
- Accessoires
- Peut affecter la répartition de la température
- Fabriqué en acier inoxydable
- Hauteur du bord : 15 mm
Specifications
Étuve UF75 | |
Bac de récupération inférieur | |
Acier inoxydable | |
Bord : 15 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.