Learn More
Memmert™ Capteur de température flexible Pt100 pour UF110plus
Capteur de température flexible pour positionnement dans la chambre ou dans la charge.
Marque:  Memmert™ UF110plusH8
Code produit. 17528985
  • 226.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Positionné de manière flexible dans la chambre ou la charge
  • Pour la mesure de la température locale (jusqu’à 1 capteur supplémentaire possible)
  • La température mesurée est indiquée sur l’affichage, enregistrée dans la mémoire de données intégrale et peut être documentée via le logiciel AtmoCONTROL
  • Pour les étuves Memmert
Spécification
Spécification
Étuve UF110plus
Sonde de température
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Memmert™ Capteur de température flexible Pt100 pour UF110plus > S’utilise avec : UF110plus