Learn More
MP Biomedicals™ Substrat liquide de 3,3',5,5'-Tetraméthylbenzidine, MP Biomedicals™
Code produit. 11442642 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Code produit. 11442642
Marque: MP Biomedicals™ 0215234680
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre des performances et une sensibilité constantes pour obtenir des résultats reproductibles. Substrat liquide de 3,3',5,5'-Tetraméthylbenzidine, MP Biomedicals, MP Biomédicals (TMB) est un substrat chromogène stable, pratique, non toxique et prêt à l’emploi pour la peroxydase (c.-à-d. HRP) et ps
Le métabolisme du substrat de TMB par HRP forme un produit de réaction soluble et bleuâtre qui peut être quantifié en mesurant l’absorbance à 370 ou 665 nm. La réaction peut être arrêtée par l’ajout d’1 volume d’acide 1N hydroclorique ou sulfurique pour produire un produit de réaction jaune qui peut être mesuré par absorbance à 450 nm (en une heure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Liquid Substrate
Format Solution
Quantité 100 ml
Conditions de stockage 4°C, à l’abri de la lumière
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.