Learn More
Gibco™ PBS, pH de 7,4
Description
Gibco Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7.4, is a balanced salt solution widely used in various cell culture applications. This product is specifically formulated without calcium, magnesium, and phenol red, making it ideal for a range of laboratory procedures.
Le tampon phosphate salin (PBS) est formulé sans calcium ni magnésium pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules. Ce PBS est fabriqué sans calcium, magnésium ni rouge de phénol. La formulation complète est disponible.
- Aucun composant d’origine animale
- Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Solution saline dans un tampon phosphate |
| Couleur | Transparents |
| Concentration | 1 X |
| À utiliser avec (application) | Lavage des cellules avant dissociation ; dilution des cellules pour le comptage et la préparation des réactifs ; transport des cellules ou des tissus |
| pH | 7,4 |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | Gibco |
| Quantité | 500 mL |
| Type de solution | Solution saline dans un tampon phosphate |
| Conditionnement | Bottle |
| Afficher plus |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.