Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Microdialysis Plates
Traitez simultanément de 1 à 96 échantillons avec des volumes entre 10 et 100 μl grâce à ce système de dialyse rapide, pratique, compatible avec l’automatisation et jetable.
Marque: Thermo Scientific™ 88261
18.80 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Les plaques de microdialyse Pierce à 48 et 96 puits, avec un seuil de rétention des molécules de 2 000, 3 500, 10 000 et 20 000 sont des microplaques compatibles avec l’automatisation et dotées de dispositifs permettant la dialyse rapide de 1 à 96 échantillons avec des volumes de 10 à 1 000 μl. Grâce à la plaque de microdialyse Pierce, la dialyse des échantillons peut être réalisée efficacement dans une plaque DeepWell standard à 96 puits profonds avec une quantité minimale de tampon, tout en assurant une élimination de > 95 % des petites molécules. La plaque est compatible avec les équipements de laboratoire standard de 96 puits et les systèmes automatisés de manipulation des liquides, ce qui en fait une option idéale pour les applications à haut débit.
Chaque échantillon traité avec la plaque de microdialyse Pierce est dialysé à l’intérieur d’un seul dispositif de dialyse amovible composé de deux membranes en cellulose régénérée espacées de ∼2 mm. La courte distance de diffusion et la grande surface facilitent la dialyse rapide, grâce à l’élimination des sels et des petites molécules, souvent effectuée en 2 à 4 heures. La récupération des échantillons est effectuée à l’aide de micropipettes de laboratoire standard. Les joints de plaque sont en polypropylène de haute qualité et contribuent à protéger les échantillons contre la contamination et l’évaporation, en particulier pendant le stockage à long terme.Caractéristiques de la plaque de microdialyse Pierce :
• Rendement élevé : récupération de protéines supérieure à 90 %
• Rapidité : la dialyse est généralement effectuée en 2 à 4 heures
• Facile à utiliser : le chargement et la récupération des échantillons peuvent être effectués à l’aide d’un cône de pipette standard
• Flexible : bandelettes de 8 dispositifs amovibles, évolutives de 1 à 96 échantillons
• Compatible avec l’automatisation : le format de la plaque est conforme à la norme SBS Microplate
Chaque plaque de microdialyse Pierce à 48 et 96 puits est préchargée avec douze barrettes de dispositif de dialyse à 8 puits. Chaque barrette de dispositif de dialyse peut être retirée de la plaque et séparée en dispositifs de microdialyse individuels, ce qui permet d’utiliser uniquement le nombre de dispositifs nécessaires et d’éliminer les déchets. La chambre d’échantillonnage à l’intérieur de chaque dispositif de microdialyse est formée de deux membranes en cellulose régénérée à faible liaison qui sont classées pour retenir les protéines et les autres macromolécules > 2 000 daltons, tout en permettant l’élimination des sels tampons et des contaminants
Applications :
• Dessalage des protéines et de l’ADN / échange de tampon
• Élimination des colorants après marquage des protéines
• Activité / tests de liaison des enzymes
• Études de liaison des médicaments (voir également les dispositifs de dialyse à équilibre rapide, “RED”)
Spécification
Deep-well Plate, 96-well | |
Not Applicable | |
2,2 ml | |
1 plaque |
Pierce™ | |
Plaque à 96 puits | |
2.2 mL | |
Produit expédié à température ambiante. À la réception, conserver à température ambiante. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Économisez sur des milliers de produits éligibles.Code promotionnel: 24111Expire: 2025-03-21
Jours
4Heures
14Minutes
33Secondes
28Nouvelle offre Économisez maintenant