Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Kits
The Pierce BCA Protein Assay Kit is a high-precision, detergent-compatible protein assay for determination of protein concentration. Pierce BCA reagents provide accurate determination of protein concentration with most sample types encountered in protein research.
Marque:  Thermo Scientific™ A55864
213.34 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 18071673
  • 320.00€ / 1000mL
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
BSA: 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, and 2 mg/mL
BCA Assay
Pierce™
Not Target-specific
Détection basée sur une solution, absorbance
4 x 1 mL 8-channel tubestrip, prediluted
Sufficient for: 500 tube assays or 5000 microplate assays
• BCA Reagent A, 2 x 500 mL
• BCA Reagent B, 25 mL
• Dilution-Free BSA Protein Standards (0.125-2 mg/mL), 4 x 1 mL 8-channel tubestrip
Store at room temperature. Store Dilution-Free BSA Protein Standards at 4°C after opening.
Colorimétrique
Protein Quantitation Assay
500 Tube Assays or 5000 Microplate Assays
Spectrophotomètre, lecteur de microplaques
1 Kit (1 L)
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZK400465 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberA55864
Numéro de lotZH400464A Type de certificatCertificat d’analyse Date07/09/2024 Catalog NumberA55864
Numéro de lotZH400464 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/09/2024 Catalog NumberA55864
Numéro de lotZG400462A Type de certificatCertificat d’analyse Date08/08/2024 Catalog NumberA55864
Numéro de lotZG400462 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/08/2024 Catalog NumberA55864
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Kits > Protein Assay Kit with Dilution-Free™ BSA Protein Standards, 1 L
Usage exclusivement réservé à la recherche.