Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de transfert en 1 étape Pierce™
Effectuez un transfert semi-sec rapide des protéines de 10 à 300 kDa à partir de gels de polyacrylamide (SDS-PAGE) vers des membranes en nitrate de cellulose ou en PVDF grâce au traceur rapide Pierce G2.
Marque:  Thermo Scientific™ 84742
Code produit. 15185204
Description
Description
Le tampon de transfert en 1 étape Thermo Scientific™ Pierce est conçu pour le transfert semi-sec rapide des protéines de 10 à 300 kDa à partir de gels de polyacrylamide (SDS-PAGE) vers des membranes en nitrate de cellulose ou en PVDF grâce au module de transfert rapide Pierce G2.
Lorsqu’il est utilisé avec le traceur rapide Pierce G2, ce tampon permet un transfert efficace de protéines de gel à membrane en 5 à 10 minutes avec une efficacité égale ou supérieure aux techniques de transfert Western classiques. Le tampon de transfert Pierce 1-Step est également compatible avec d’autres dispositifs de transfert semi-sec protéique associés à une alimentation à courant élevé appropriée. Ces dispositifs fournissent un courant élevé constant (1,3 à 5,0 ampères) pour transférer rapidement des protéines via les conditions de force ionique élevée fournies par le tampon de transfert.
Points clés :
  • La formulation rapide– à haute force ionique permet un transfert de protéines de 5 à 10 minutes lorsqu’elle est utilisée avec des systèmes de transfert semi-secs compatibles
  • Prêt à l’emploi – fourni sous forme de solution 1X stable et prête à l’emploi à température ambiante
  • Optimisé – pour des performances transparentes et fiables grâce au traceur rapide Pierce G2
  • Compatible – efficace avec d’autres dispositifs de transfert semi-sec équipés d’une alimentation à courant élevé adaptée
  • Excellentes – performances économiques sans les consommables spéciaux ou coûteux requis par d’autres dispositifs de transfert semi-sec rapides
Requis : Traceur rapide Pierce G2 (réf 62288) ou autre dispositif de transfert semi-sec équipé ou couplé avec une alimentation à courant élevé et capable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tampon de transfert
4 mini transferts à 50 ml chacun
Tampon aqueux exclusif
200 ml
Vidéos
  • Thermo Scientific - Pierce G2 Fast Blotter
    The Thermo Scientific Pierce G2 Fast Blotter is designed specifically for rapid semi-dry transfer of 10-300kDa proteins from polyacrylamide gels to nitrocellulose or PVDF membranes in 5 to 10 minutes.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Pierce G2 Fast Blotter
    • Thermo Scientific - Pierce G2 Fast Blotter
      The Thermo Scientific Pierce G2 Fast Blotter is designed specifically for rapid semi-dry transfer of 10-300kDa proteins from polyacrylamide gels to nitrocellulose or PVDF membranes in 5 to 10 minutes.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Pierce G2 Fast Blotter
      Nom du produit
      Thermo Scientific™ Tampon de transfert en 1 étape Pierce™ > Tampon de transfert en 1 étape Pierce ; 200 ml