Learn More
Citrate de solution saline-sodium (SSC), solution 20X (biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Code produit. 10418353
Click to view available options
Quantité:
1 L
4L
20L
Conditionnement:
1L
20L
4L
Code produit. 10418353
Marque: Fisher BioReagents BP13251
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Solution saline–Citrate de sodium (SSC) est utilisé comme tampon dans les protocoles de transfert Southern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Citrate de solution saline-sodium
Concentration 2,9 à 3,1 M
pH 7
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
DNase Exempt de DNase
Qualité Biologie moléculaire