Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phénolphtaléine, pour analyse ACS Code produit.: 10667211
Thermo Scientific Chemicals Phénolphtaléine, pour analyse ACS
Code produit. 10667211
100 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10667211
Marque: Thermo Scientific Chemicals 417181000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-09-8
Formule moléculaire C20H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 318.33
Numéro MDL MFCD00005913
Clé InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 4764
ChEBI CHEBI:34914
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenolphthalein
Point de fusion 258.0°C to 263.0°C
Clarity Passes Test
Beilstein 18, 143
Merck Index 15, 7356
Informations sur la solubilité Solubility in water: <0.1%. Other solubilities: 1g/12mL alcohol, 1g/100mL ether, soluble in alkalies, soluble in chloroform
Spectre IR Authentique
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxyphényl)-2-benzofuran-1-un
Poids de la formule 318.32
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Tension de vapeur Vapor Pressure: Negligible
Intervalle de transition visuelle from pH 8.0 (colorless) to pH 10 (red)
Densité 1.299g/mL
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464551 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/07/2024 Catalog Number417181000,417180025,417180026,417185000
Numéro de lotA0456213 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2024 Catalog Number417181000,417180025,417180026,417185000
Numéro de lotA0449971 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number417181000,417180026,417185000
Numéro de lotA0396332 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number417181000,417180025,417180026,417185000
Numéro de lotA0394481 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number417181000,417180025,417180026,417185000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenolphthalein
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Phénolphtaléine, pour analyse ACS >