Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phénolphtaléine, pour analyse ACS
Code produit. 10289840
500 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-09-8
Formule moléculaire C20H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 318.33
Numéro MDL MFCD00005913
Clé InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 4764
ChEBI CHEBI:34914
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenolphthalein
Point de fusion 258.0°C to 263.0°C
Clarity Passes Test
Beilstein 18, 143
Merck Index 15, 7356
Informations sur la solubilité Solubility in water: <0.1%. Other solubilities: 1g/12mL alcohol, 1g/100mL ether, soluble in alkalies, soluble in chloroform
Spectre IR Authentique
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxyphényl)-2-benzofuran-1-un
Poids de la formule 318.32
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Tension de vapeur Vapor Pressure: Negligible
Intervalle de transition visuelle from pH 8.0 (colorless) to pH 10 (red)
Densité 1.299g/mL
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Forme physique Poudre cristalline
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Phénolphtaléine, pour analyse ACS >