Learn More
Cytiva Ampholytes support Pharmalyte™
Utilisation dans la mise au point isoélectrique. Les ampholytes portoirs Cytiva Pharmalyte™ préparés par la copolymérisation de la glycine, de la glycylglycine, des amines et de l’épichlorhydrine sont disponibles dans cinq gammes de pH larges et quatre gammes de pH étroits.
650.00€ - 1242.00€
Spécification
Couleur | Incolores à légèrement jaune |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Gels PhastGel™ prémoulés pour PhastSystem |
Type de produit | Pharmalyte transporteur Ampholyte |
Forme | Liquide |
Formule | Copolymérisation de la glycine, la glycylglycine, des amines et de l’épichlorohydrine |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Plage de pH | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Plage de pH | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10106154
|
Cytiva
17-0453-01 |
Utilisés comme support pour la focalisation isoélectrique haute résolution, peuvent être utilisés directement pour les gels d’agarose, Ultrodex ou de polyacrylamide et pour former des gradients linéaires | 5 à 8 |
779.00€
25mL |
Expédition estimée: 02-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10350365
|
Cytiva
17-0452-01 |
Utilisés comme support pour la focalisation isoélectrique haute résolution, peuvent être utilisés directement pour les gels d’agarose, Ultrodex ou de polyacrylamide et pour former des gradients linéaires | 4 à 6,5 |
779.00€
25mL |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10259004
|
Cytiva
17-0451-01 |
Utilisés comme support pour la focalisation isoélectrique haute résolution, peuvent être utilisés directement pour les gels d’agarose, Ultrodex ou de polyacrylamide et pour former des gradients linéaires | 2,5 à 5 |
779.00€
25mL |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10278574
|
Cytiva
17-0455-01 |
Utilisés comme support pour la focalisation isoélectrique haute résolution, peuvent être utilisés directement pour les gels d’agarose, Ultrodex ou de polyacrylamide et pour former des gradients linéaires | 8 à 10,5 |
779.00€
25mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10575545
|
Cytiva
17-0456-01 |
Utilisés comme support pour la focalisation isoélectrique haute résolution, peuvent être utilisés directement pour les gels d’agarose, Ultrodex ou de polyacrylamide et pour former des gradients linéaires | 3 à 10 |
650.00€
25mL |
Expédition estimée: 09-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10469724
|
Cytiva
17-0562-01 |
Utilisés comme support pour la focalisation isoélectrique haute résolution, pour les intervalles et pour les applications dédiées spéciales dans les gels de polyacrylamide | 4.2 à 4.9 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10126554
|
Cytiva
17-0566-01 |
Utilisés comme support pour la focalisation isoélectrique haute résolution, pour les intervalles et pour les applications dédiées spéciales dans les gels de polyacrylamide | 6.7 à 7.7 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Copolymères de la glycine, de la glycylglycine, des amines et de l’épichlorhydrine
- Formez des gradients de pH linéaires extrêmement stables sous l’influence des champs électriques
- Disponibles dans des gammes de pH étroites et larges pour s’adapter à une application spécifique
- De larges plages peuvent être utilisées directement pour les gels d’agarose, d’Ultrodex ou de polyacrylamide
- Les plages étroites offrent une haute résolution pour les applications dédiées utilisant des gels de polyacrylamide
Spécification
Incolores à légèrement jaune | |
Pharmalyte transporteur Ampholyte | |
Copolymérisation de la glycine, la glycylglycine, des amines et de l’épichlorohydrine | |
25 ml |
Gels PhastGel™ prémoulés pour PhastSystem | |
Liquide | |
Utilisés comme support pour la focalisation isoélectrique haute résolution, peuvent être utilisés directement pour les gels d’agarose, Ultrodex ou de polyacrylamide et pour former des gradients linéaires | |
2deg; à 8deg;C |