Learn More
Cytiva Ampholytes support Pharmalyte™
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Plage de pH:
2,5 à 5
3 à 10
4 à 6,5
4.2 à 4.9
5 à 8
6.7 à 7.7
8 à 10,5
Conditionnement:
1 pièce
25mL
Description
pulliCopolymères de la glycine, de la glycylglycine, des amines et de l’épichlorhydrine/liliFormez des gradients de pH linéaires extrêmement stables sous l’influence des champs électriques/liliDisponibles dans des gammes de pH étroites et larges pour s’adapter à une application spécifique/liliDe larges plages peuvent être utilisées directement pour les gels d’agarose, d’Ultrodex ou de polyacrylamide/liliLes plages étroites offrent une haute résolution pour les applications dédiées utilisant des gels de polyacrylamide/li/ul/p
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolores à légèrement jaune |
| À utiliser avec (équipement) | Gels PhastGel™ prémoulés pour PhastSystem |
| Plage de pH | 4 à 6,5 |
| Type de produit | Pharmalyte transporteur Ampholyte |
| Forme | Liquide |
| Formule | Copolymérisation de la glycine, la glycylglycine, des amines et de l’épichlorohydrine |
| À utiliser avec (application) | Utilisés comme support pour la focalisation isoélectrique haute résolution, peuvent être utilisés directement pour les gels d’agarose, Ultrodex ou de polyacrylamide et pour former des gradients linéaires |
| Quantité | 25 ml |
| Conditions de stockage | 2deg; à 8deg;C |