Learn More
Cytiva Ampholytes support Pharmalyte™
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Plage de pH:
2,5 à 5
3 à 10
4 à 6,5
4.2 à 4.9
5 à 8
6.7 à 7.7
8 à 10,5
Conditionnement:
1 pièce
25mL
Description
- Copolymères de la glycine, de la glycylglycine, des amines et de l’épichlorhydrine
- Formez des gradients de pH linéaires extrêmement stables sous l’influence des champs électriques
- Disponibles dans des gammes de pH étroites et larges pour s’adapter à une application spécifique
- De larges plages peuvent être utilisées directement pour les gels d’agarose, d’Ultrodex ou de polyacrylamide
- Les plages étroites offrent une haute résolution pour les applications dédiées utilisant des gels de polyacrylamide
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolores à légèrement jaune |
| À utiliser avec (équipement) | Gels PhastGel™ prémoulés pour PhastSystem |
| Plage de pH | 6.7 à 7.7 |
| Type de produit | Pharmalyte transporteur Ampholyte |
| Forme | Liquide |
| Formule | Copolymérisation de la glycine, la glycylglycine, des amines et de l’épichlorohydrine |
| À utiliser avec (application) | Utilisés comme support pour la focalisation isoélectrique haute résolution, pour les intervalles et pour les applications dédiées spéciales dans les gels de polyacrylamide |
| Quantité | 25 ml |
| Conditions de stockage | 2° à 8°C |