Learn More
Cytiva Ampholytes support Pharmalyte™
Utilisation pour focalisation isoélectrique. Les ampholytes porteuses Cytiva Pharmalyte™ préparées par la co-polymérisation de glycine, glycylglycine, amines et épichlorhydrine, sont disponibles en cinq intervalles de pH à large gamme et quatre intervalles de pH à gamme étroite.
Marque: Cytiva 17-0455-01
791.01 EUR valable jusqu'au 2025-01-17
Utilisez le code promo "21645" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pulliCopolymères de la glycine, de la glycylglycine, des amines et de l’épichlorhydrine/liliFormez des gradients de pH linéaires extrêmement stables sous l’influence des champs électriques/liliDisponibles dans des gammes de pH étroites et larges pour s’adapter à une application spécifique/liliDe larges plages peuvent être utilisées directement pour les gels d’agarose, d’Ultrodex ou de polyacrylamide/liliLes plages étroites offrent une haute résolution pour les applications dédiées utilisant des gels de polyacrylamide/li/ul/pSpécification
Incolores à légèrement jaune | |
8 à 10,5 | |
Liquide | |
Utilisés comme support pour la focalisation isoélectrique haute résolution, peuvent être utilisés directement pour les gels d’agarose, Ultrodex ou de polyacrylamide et pour former des gradients linéaires | |
2deg; à 8deg;C |
Gels PhastGel™ prémoulés pour PhastSystem | |
Pharmalyte transporteur Ampholyte | |
Copolymérisation de la glycine, la glycylglycine, des amines et de l’épichlorohydrine | |
25 ml |