Learn More
Karl Hecht™ Sharps Disposal Box
For the safe disposal of used needles and clinical sharps, according to UN regulation.
Marque: Karl Hecht™ 49070002
Description
- Made of polypropylene
- UN examination includes emission test, GS test, license for the transport of infectious waste, filling mark and cover with incorporated closure
- Yellow and red in color
Spécification
1.8 L | |
Yellow, Red | |
Safe disposal of used needles and clinical sharps, according to UN regulation |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Karl Hecht™ Sharps Disposal Box > 1.8L capacity
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu