Learn More
Masterflex™ Tubulure en PFA
Utilisez cette tubulure pour répondre aux exigences des applications, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques, automobiles et de laboratoire. La tubulure en PFA est idéale pour le transfert de matériaux haute température ou hautement corrosifs.
Marque:  Masterflex™ 06371-01
Code produit. 11759919
  • 112.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Résiste aux matériaux hautement corrosifs
  • Chimiquement inerte, non toxique et pratiquement non poreux
  • Adapté aux applications de haute pureté
  • Excellente résistance aux fissures et aux contraintes
  • Faible coefficient de friction • Translucide
  • Certifications : Résine conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.1550)
  • Fabriqués dans un établissement agréé ISO 9001-2008
  • Plage de températures : –195 à 260°C
  • Stérilisation : En autoclave, à l’oxyde d'éthylène ou par chaleur sèche.
Spécification
Spécification
Conforme aux exigences de la FDA , USP, BPF
2,4 mm
4 mm
0,8 mm
-195°C
Stérile
471°psi
Autoclavable
PFA
7,62 m
Applications exigeantes de laboratoire, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques et automobiles, pour le transfert de matériaux à température élevée ou très corrosifs, adapté également aux applications de haute pureté
1 unité
Translucide
260°C
Nom du produit
Masterflex™ Tubulure en PFA > D.E. : 4 mm ; D.I. : 2,4mm