Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé d’adaptateur fileté en PFA
Assemblage rapide et facile lors du raccordement d’un filetage mâle NPT à un raccord cannelé.
56.10€ - 57.40€
Spécification
Type de produit | Raccords cannelés |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PFA |
Quantité d’emballage | 1/boîte |
Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde d’éthylène |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11709337
|
Masterflex™
06383-93 |
Tubulure NPTM 1/4 x 3/8 po de D.I. | NPTM 1/4 po |
57.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11719337
|
Masterflex™
06383-94 |
Tubulure NPTM 3/8 x 3/8 po de D.I. | NPTM 3/8 po |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Connectez les circuits de liquide sans utiliser d’outils
- Glissez la tubulure ou le tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint permettant de maintenir les pressions jusqu’à 30 psi (2 bar)
- Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
- Stérilisation par autoclavage ou oxyde d’éthylène (ETO)
Spécification
Raccords cannelés | |
PFA | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène |
Autoclavables | |
1/boîte |