Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé d’adaptateur fileté en PFA
Assemblage rapide et facile lors du raccordement d’un filetage mâle NPT à un raccord cannelé.
Marque: Masterflex™ 06383-93
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Connectez les circuits de liquide sans utiliser d’outils
- Glissez la tubulure ou le tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint permettant de maintenir les pressions jusqu’à 30 psi (2 bar)
- Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
- Stérilisation par autoclavage ou oxyde d’éthylène (ETO)
Spécification
Raccords cannelés | |
PFA | |
1/boîte | |
NPTM 1/4 po |
Autoclavables | |
Tubulure NPTM 1/4 x 3/8 po de D.I. | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène |