Learn More
Éther de pétrole, pour l’analyse des résidus, 40° à 60°C, ECD testé lindane/DDT<5 ng/l, res <0,0003 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10386731
Éther de pétrole, pour l’analyse des résidus, 40° à 60°C, ECD testé lindane/DDT<5 ng/l, res <0,0003 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10386731
2.5 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10386731
Marque: Thermo Scientific Acros 326730025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des résidus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64742-49-0
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.178
Numéro MDL MFCD00081849
Clé InChI AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7892
SMILES CCCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Petroleum ether
Densité 0.6500g/mL
Point d’ébullition 40.0°C to 65.0°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair −45°C
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3660 to 1.3710
Résidus après évaporation 0.0003% max.
Gravité spécifique 0.65
Viscosité 0.45 mm2/s (25°C)
Eau 0.005% max. (Coulometric)
Merck Index 14, 5489
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with absolute alcohol, benzene,, chloroform, ether, carbon disulfide, carbon, tetrachloride and oils except castor oil
Nom IUPAC 2-méthylpentane
Qualité Analyse de résidus
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0457519 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2024 Catalog Number326730025,326730010
Numéro de lotA0449687 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number326730025,326730010
Numéro de lotA0405039 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/07/2021 Catalog Number326730025,326730010
Numéro de lotA0402280 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/04/2021 Catalog Number326730025,326730010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Nom du produit
Éther de pétrole, pour l’analyse des résidus, 40° à 60°C, ECD testé lindane/DDT<5 ng/l, res <0,0003 %, Thermo Scientific Chemicals >