Learn More
Éther de pétrole, Pour l’analyse des résidus de pesticides, naphta à bas point d’ébullition traité à l’hydrogène, p.e. 40-60°C, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Description
- Pour chromatographie en phase gazeuse (GC)
- Développé spécialement pour l’application dans l’analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC
- Les matières non volatiles et la teneur en eau sont spécifiées pour chaque solvant
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Petroleum ether |
Quantité | 2.5 L |
Point d’éclair | −40°C (−40°F) |
Numéro UN | UN1268 |
Qualité | CHROMASOLV™ |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Petroleum ether
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrocarbons, C6, Isoalkanes, <5% n-Hexane
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Éther de pétrole, Pour l’analyse des résidus de pesticides, naphta à bas point d’ébullition traité à l’hydrogène, p.e. 40-60°C, Honeywell Riedel-de Haën™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu