Learn More
Fisherbrand™ Plaques en verre entaillées avec espaceurs liés
Accessoire à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse verticale OmniPAGE mini.
Marque:  Fisherbrand™ VS10NGS1.5
Code produit. 11827643
  • 37.70€ / 2 pièces
Expédition estimée: 18-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Accessoire à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse verticale OmniPage Mini
Spécification
Spécification
Plaque en verre entaillée
100 x 100 mm
1.5 mm Bonded Spacers
Vidéos
  • Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
Nom du produit
Fisherbrand™ Plaques en verre entaillées avec espaceurs liés >