Learn More
3M™ Coquilles PELTOR™ série X3
Click to view available options
Modèle:
X3A, Serre-tête
Diélectrique:
Oui
Description
- Adapté à une exposition au bruit modérée ou élevée
- La conception à double bandeau permet de réduire l’accumulation de chaleur avec un bon ajustement et un bon équilibre
- Les oreillettes garantissent un ajustement et un confort personnalisés pour chaque utilisateur
- Stockage pratique
- Compatibilité avec les casques (modèles X3P3E et X3P5E)
- Diélectrique (sauf pour le modèle X3P3E)
Compliance
Le casque antibruit 3M™ doit être utilisé conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
Spécification
Spécification
Couleur | Noir, rouge |
ANSI S3.1974 | Oui |
CSA Z94.2 | Classe AL |
Couleur du coussin | Noir |
À utiliser avec (application) | Assemblage, nettoyage, démolition, entretien des installations, broyage, fonctionnement de machines, peinture, ponçage, soudage |
Modèle | X3A, Serre-tête |
Paires par paquet | 1 de chaque |
Taux de réduction sonore (NRR) | 28 dB |
Type de produit | Série X3 |
Headband Color | Noir |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Documents
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 8.7 MB
Product Information
Datasheets
7000103991
Taille: 324.3 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Coquilles PELTOR™ série X3 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu