Learn More
asecos™ Bac de rétention PE accessible avec caillebotis galvanisé
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque: asecos™ 39195
Description
- PE bleu
- Caillebotis : galvanisé
Specifications
Bleu | |
520 L | |
Painted Spill Sump | |
2520.00 mm | |
2520.00 mm | |
350.00 mm | |
900.00 mm | |
74 kg |
137.4 gal. | |
Polyéthylène | |
99.21 in. | |
99.21 in. | |
13.78 in. | |
35.43 in. | |
163.14 lb. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.