Learn More
asecos™ Bac de rétention PE accessible avec caillebotis galvanisé
Code produit. p-200003692 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
220 l
440 l
520 l
Profondeur (métrique):
900,00 mm
930,00 mm
1 300,00 mm
1 330,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17856516
Marque: asecos™ 40045
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
  • PE bleu
  • Caillebotis : galvanisé
Spécification
Couleur Bleu
Capacité (impériale) 58.1 gal.
Capacité (métrique) 220 l
Matériau Polyéthylène
Type Painted Spill Sump
Longueur (impériale) 52.36 in.
Longueur (métrique) 1330.00 mm
Largeur (impériale) 52.36 in.
Largeur (métrique) 1330.00 mm
Hauteur (impériale) 15.16 in.
Hauteur (métrique) 385.00 mm
Profondeur (impériale) 36.61 in.
Profondeur (métrique) 930,00 mm
Poids (impériale) 96.78 lb.
Poids (métrique) 43.9 kg