Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Syncronis™ Amino
Optimisez la reproductibilité de la chromatographie liquide et la productivité du laboratoire grâce aux colonnes LC ThermoScientific™ Syncronis™ Amino.
Marque:  Thermo Scientific™ 97705-014001
Code produit. 11504655
  • 477.11€ / 4 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Cartouche de garde, 4/boîte
Support Uniguard à raccord direct et indépendant
5800 psi (400 bars)
2 à 8
320 m²/g
L8
Syncronis
4 %
Oui
Cartouche de protection
4 mm
10 mm
5 μm
100 Å
60°C
Amino (NH2)
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Mode mixte
Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Syncronis™ Amino > Longueur : 10 mm ; dia. int. : 4 mm ; granulométrie : 5 μm