Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angle fixe HIGHConic™
Traitez vos échantillons à un angle constant de 45 degrés grâce au rotor à angles fixes Thermo Scientific™ HIGHConic™.
Marque: Thermo Scientific™ 75003057
Description
Traitez vos échantillons à un angle constant de 45 degrés grâce au rotor à angles fixes Thermo Scientific™ HIGHConic™.
Rotor angulaire pour centrifugeuse Sorvall Legend T+/RT+ et Stratos• Rotor étanche Highconic 6 x 50mL
• 6 adaptateurs pour tube fond conique 50mL 29 x 115mm inclus
Spécification
Rotor angulaire HIGHConic | |
Rotor swing-out | |
10,016 x g | |
124 mm | |
2545 | |
45° | |
Oui |
Corps du rotor en acier inoxydable, godet en aluminium | |
6 x 50 mL | |
8 500 tr/min | |
60 mm | |
Thermo Scientific, Centrifugeuses à grande capacité Sorvall série RC 4, Cryofuge 5500i et Multifuge 4 | |
4,842 ×g | |
Autoclavables |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31