Learn More
Eppendorf™ Usage en PCR epT.I.P.S.™ Recharges
Eppendorf™ usage en PCR epT.I.P.S.™ Les recharges sont la combinaison parfaite pour offrir une mise en place et une éjection des pointes ne nécessitant qu’une force minimale avec une étanchéité absolue.
Marque: Eppendorf™ 0030073878
96.90 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Réduction des déchets par rapport aux racks jetables
- Les plateaux de recharge peuvent être autoclavés à une température pouvant atteindre 121°C, dans leur emballage et sans feuille de métal, pour une utilisation ultérieure
- Le système de recharge, en fonction de la taille de la pointe, est conditionné en deux côtés ou en forme de pile
- Disponibles dans les degrés de pureté qualité Eppendorf et pour un usage en PCR
- Plateaux à code couleur pour une identification simple du volume et des pipettes
Spécification
50 à 1250 mu;l | |
Naturel | |
Autoclavable | |
Pour usage en PCR | |
960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) | |
epT.I.P.S. |
Sans filtre | |
vert | |
76 mm | |
Recharges | |
Vert |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%