Learn More
Invitrogen™ DNA Polymerase I
ADN polymérase avec 5’→3’ et 3’→5’ d’activités d’exodésoxyribonucléase
Marque:  Invitrogen™ 18010025
Code produit. 10043132
  • 842.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: 1000 unités d’ADN polymérase dans un tampon de stockage de 50 mM de phosphate de potassium (pH 7,0), 100 mM de Kcl, 1 mM de DTT et 50 % (v/v) de glycérol. Il est fourni entre 5 et 10 unités/μl.
Description
Description
Test de performance et de qualité
Matrice d’endodésoxyribonucléase ; efficacité de la traduction de nick dépendante de la DNase I déterminée.
Définition d’unité
Une unité intègre 10 nmol de désoxyribonucléotide total dans du matériau précipitable par acide en 30 min à 37°C à l’aide d’un modèle/d’une amorce.
Conditions de réaction de l’unité 
: 50 mM de phosphate de potassium (pH 7,0), 6,7 mM de MgCl2, 1 mM de 2-mercaptoéthanol, 80 μg/ml de modèle/amorce, 32 μM de dTTP, 69 nM [3H] de dTTP et enzyme dans 100 μL pendant 30 min à 37°C. Intègre également des nucléotides biotinylés.
  • Applications : Traduction de nick dépendante de la DNase I, synthèse de second brin dans le clonage d’ADNc, remplissage de 5’ en suspension
  • Source : purifiée à partir d’E. coli exprimant le gène de l’ADN polymérase I sur un plasmide
Clonage, clonage par enzymes de restriction
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 000 unités d'ADN polymérase dans un tampon de stockage de phosphate de potassium 50 mM (pH 7,0), de KCl 100 mM, de DTT 1 mM et de glycérol 50 % (v/v). Il est fourni à 5–10 unités/µl.
Stocker à -5°C à -30°C.
DNA Polymerase I
1000 U
Non
ADN polymérase
3' - 5', 5' - 3'
Glace humide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2458160 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number18010025
Numéro de lot2520320 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number18010025
Numéro de lot2796246 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number18010025
Numéro de lot2796247 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number18010025
Numéro de lot2907267 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog Number18010025
Nom du produit
Invitrogen™ DNA Polymerase I > 1000 unités