Learn More
Motic™ Microscope binoculaire Panthera E
Pour la réalisation des activités de base dans de petits laboratoires de sciences de la vie et des environnements éducatifs.
Marque: Motic™ 1100104600162
Description
- Modèle d’entrée de gamme d’une nouvelle génération de microscopes à lumière transmise.
- Microscope binoculaire pour la réalisation des activités de base dans de petits laboratoires de sciences de la vie et des environnements éducatifs.
- Les sections, les frottis et les échantillons transparents natifs peuvent être examinés à l’aide des objectifs SC Plan achromatiques de ce microscope.
- Le support comporte une tourelle à 4 plis inversée avec une platine sans rack x/y, sans engrenage notable.
- L’éclairage est assuré par une source lumineuse LED de 1 W dans une configuration fixe de Koehler.
Spécification
Condenseur Abbe N.A. focalisable et centrable 0,90/1,25 avec fente pour les glissières pour contraste | |
Widefield N-WF10X/20 mm avec réglage du dioptrique | |
LED Koehler fixe avec contrôle d’intensité 1 W | |
Binoculaire Panthera E. | |
Couvercle anti-poussière, cordon d’alimentation, clé Allen, huile d’immersion (5 ml) | |
Système optique de correction des couleurs à l’infini (CCIS™) | |
7,5 kg | |
110/240 V (CE) |
Iris | |
Binoculaire Seidentopf, rotation à 360° | |
4X, 10X, 40X, 100XS (huile) | |
Plan achromatique CCIS SC, DIN | |
Tourelle à quadruple révolution inversée | |
282 x 210 x 395 mm | |
110/240 V (CE), USB 2.0 pour batterie |