Learn More
Corning™ Barreaux d’agitation revêtus de PTFE
Idéaux pour une utilisation avec les agitateurs Scholar™ PC-171
Marque:  Corning™ 409021
Code produit. 10327673
Description
Description
Ideal for use with Scholar™ PC-171 stirrers
  • Augmentation de la résistance aux produits chimiques avec le revêtement en PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,31 in
1 in
25.4 mm
1
Toutes les plaques chauffantes et tous les agitateurs série PC-200
8 mm
Aimant
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Corning™ Barreaux d’agitation revêtus de PTFE > Stir Bar; 1 in. x 5/16 in.